accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOSOOO

CAS RN 83863-63-2

IUPAC Navn: 8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene-4-sulfonate
Synonymer: 8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene-4-sulfonate
Molekylvægt (g/mol): 247.24
Molekylformel: C12H7O4S
InChi Key: JANFYPHFIPGYTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(OC3=C2C=CC=C3)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)