missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dibenzo[b,d]furan-2-sulfonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30374756
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374756 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD422678250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dibenzo[b,d]furan-2-sulfonic Acid
CAS 83863-63-2
Molekylær formel C12 H8 O4 S
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8O4S/c13-17(14,15)8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H,(H,13,14,15)
SMIL OS(=O)(=O)c1ccc2oc3ccccc3c2c1
IUPAC navn dibenzofuran-2-sulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 248.255
Formel vægt 248.014
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.