accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOH(E)

CAS RN 821-11-4

IUPAC Navn: (2E)-but-2-ene-1,4-diol
Synonymer: 2-butene-1,4-diol (trans)
Molekylvægt (g/mol): 88.11
Molekylformel: C4H8O2
InChi Key: ORTVZLZNOYNASJ-OWOJBTEDSA-N
SMILES: OC\C=C\CO
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater