Få mere at vide
trans-2-Butene-1,4-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-2-Butene-1,4-diol |
| CAS | 821-11-4 |
| Molekylær formel | C4 H8 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Butene-1,4-diol, (2E)-, 2-Butene-1,4-diol, (E)- (8CI), 2-Butene-1,4-diol, trans- (6CI), (2E)-2-Butene-1,4-diol, (2E)-But-2-ene-1,4-diol, (E)-2-Butene-1,4-diol, (E)-2-Butene-1,4-diol, Penitricin C, trans-2-Buten-1,4-diol, trans-2-Butene-1,4-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2/b2-1+ |
| SMIL | OC\C=C\CO |
| IUPAC navn | (E)-but-2-ene-1,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.11 |
| Formel vægt | 88.0524 |