accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2BrBrOO

CAS RN 81-49-2

IUPAC Navn: 1-amino-2,4-dibromo-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
Synonymer: 1-amino-2,4-dibromoanthracene-9,10-dione
Molekylvægt (g/mol): 381.02
Molekylformel: C14H7Br2NO2
InChi Key: ZINRVIQBCHAZMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C(Br)C=C(Br)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater