Få mere at vide
1-Amino-2,4-dibromo-anthraquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Amino-2,4-dibromo-anthraquinone |
| CAS | 81-49-2 |
| Molekylær formel | C14H7Br2NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | NSC 3529, 1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthracenedione, 1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone, 1-Amino-2,4-dibromoanthraquinone, 2,4-Dibromo-1-anthraquinonylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H7Br2NO2/c15-8-5-9(16)12(17)11-10(8)13(18)6-3-1-2-4-7(6)14(11)19/h1-5H,17H2 |
| SMIL | C1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=C(C(=CC(=C3C2=O)Br)Br)N |
| IUPAC navn | 1-amino-2,4-dibromoanthracene-9,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 381.02 |
| Formel vægt | 378.8844 |