accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHCH3O

CAS RN 79-16-3

IUPAC Navn: N-methylacetamide
Synonymer: N-methylacetamide
Molekylvægt (g/mol): 73.1
Molekylformel: C3H7NO
InChi Key: OHLUUHNLEMFGTQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC(C)=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater