Få mere at vide
N-methylacetamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylacetamide |
| CAS | 79-16-3 |
| Molekylær formel | C3 H7 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acetamide, N-methyl- (8CI, 9CI, ACI), N-Methylacetamide (ACI), ACE-NME, Methylacetamide, Monomethylacetamide, NSC 747 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5) |
| SMIL | CNC(=O)C |
| IUPAC navn | N-methylacetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.09 |
| Formel vægt | 73.0528 |