CAS RN 78919-26-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3-Beta-Ursodeoxycholic Acid, TRC
CAS: 78919-26-3 Molekylær formel: C24 H40 O4 Molekylvægt (g/mol): 392.57 Synonym: 3β,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic Acid,(3β,5β,7β)-3,7-dihydroxy-cholan-24-oic acid,3β,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid,3β,7β-Dihydroxy-5β-cholanic acid,3β,7β-Dihydroxy-5β-cholanoic acid,3β-Ursodeoxycholic acid,Isoursodeoxycholic acid IUPAC navn: (4R)-4-[(3S,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid SMIL: C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C