accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNN

CAS RN 780802-33-7

IUPAC Navn: 3-(piperidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Synonymer: 3-(piperidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol): 187.25
Molekylformel: C11H13N3
InChi Key: IUXFRKMLWJPBRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=C(C=CC=N1)N1CCCCC1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater