Få mere at vide
3-Piperidin-1-ylpyridin-2-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566314
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10566314 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10566314 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC37616DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Piperidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS 780802-33-7
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C11H13N3
MDL nummer MFCD08690241
Mængde 1 g
Synonym 3-piperidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,3-1-piperidinyl, 3-piperidylpyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,3' bipyridinyl-2'-carbonitrile
InChI nøgle IUXFRKMLWJPBRT-UHFFFAOYSA-N
SMIL N#CC1=C(C=CC=N1)N1CCCCC1
IUPAC navn 3-piperidin-1-ylpyridin-2-carbonitril
Molekylvægt (g/mol) 187.25
PubChem CID 23016570
Formel vægt 187.24
Procent renhed 97%