accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(Z)

CAS RN 766-90-5

IUPAC Navn: [(1Z)-prop-1-en-1-yl]benzene
Synonymer: (1Z)-prop-1-en-1-ylbenzene
Molekylvægt (g/mol): 118.18
Molekylformel: C9H10
InChi Key: QROGIFZRVHSFLM-KXFIGUGUSA-N
SMILES: C\C=C/C1=CC=CC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater