missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-Beta-Methylstyrene (Stablized with TBC), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-beta-Methylstyrene |
| CAS | 766-90-5 |
| Molekylær formel | C9H10 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2- |
| SMIL | C\C=C/c1ccccc1 |
| IUPAC navn | [(Z)-prop-1-enyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.17 |
| Formel vægt | 118.0783 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?