accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3OOOCH3

CAS RN 759-65-9

IUPAC Navn: 1,4-diethyl 2-methyl-3-oxobutanedioate
Synonymer: diethyl oxalpropionate ethyl α-ethoxalylpropionate
Molekylvægt (g/mol): 202.21
Molekylformel: C9H14O5
InChi Key: OQOCQBJWOCRPQY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)C(C)C(=O)C(=O)OCC
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater