missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Diethyl Oxalopropionate, TRC

Artikelnummer. 30377256
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377256 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377256 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4446855G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Diethyl Oxalopropionate
CAS 759-65-9
Molekylær formel C9H14O5
Mængde 5 g
Synonym 2-Methyl-3-oxo-butanedioic Acid 1,4-Diethyl Ester, Methyloxo-butanedioic Acid Diethyl Ester, Methyl-oxalacetic Acid Diethyl Ester, 2-Methyl-3-(oxo)succinic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Methyl-3-oxo-1,4-butanedioate, Diethyl 2-Methyl-3-oxobutanedioate, Diethyl 2-Methyl-3-oxosuccinate, Diethyl 2-Oxo-3-methylsuccinate, Diethyl 3-Methyl-2-oxosuccinate, Diethyl Methyloxalacetate, Ethyl alpha-Ethoxalylpropionate, NSC 33946
InChI formel InChI=1S/C9H14O5/c1-4-13-8(11)6(3)7(10)9(12)14-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C(C)C(=O)C(=O)OCC
IUPAC navn diethyl 2-methyl-3-oxobutanedioate
Molekylvægt (g/mol) 202.2
Formel vægt 202.0841
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.