accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3CH3CH3H3COHCH3OCH3OCH3

CAS RN 7559-04-8

IUPAC Navn: 2-(3-hydroxy-3,7,11,15-tetramethylhexadecyl)-3,5,6-trimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Synonymer: tocoquinone
Molekylvægt (g/mol): 446.72
Molekylformel: C29H50O3
InChi Key: LTVDFSLWFKLJDQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)CCC1=C(C)C(=O)C(C)=C(C)C1=O
Procent renhed 
  • (3)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)