Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-alfa-Tocopherylquinon, 90-95 %
Artikelnummer. 10143211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10143211 500 mg Glasflaske 500mg
1 options
Artikelnummer. 10143211 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 350305000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7559-04-8 | C29H50O3 | 446.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-α-Tocopherylquinone
Navn note 90-95%
CAS 7559-04-8
Farve Rav til rød
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C29H50O3
Brydningsindeks 1.4920 to 1.496
MDL nummer MFCD00135657
Mængde 500 mg
Specifik rotationstilstand +2.00 (25.00°C c=2,in isooctane)
Specifik rotation + 2
Synonym 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
InChI nøgle LTVDFSLWFKLJDQ-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)CCC1=C(C)C(=O)C(C)=C(C)C1=O
IUPAC navn 2-chlorpropanoylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 446.71
PubChem CID 111019
Formel vægt 446.71
Procent renhed 90-95%
Fysisk form Viskøs væske