accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 74712-19-9

IUPAC Navn:
Synonymer:
Molekylvægt (g/mol):
Molekylformel:
InChi Key:
SMILES:
Koncentration 
  • (1)
Grad 
  • (1)
dimIndustryType 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater