Få mere at vide
Bromobutide 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314197
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314197 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30314197 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10711000ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromobutide
CAS 74712-19-9
Analyt- eller komponentnavne Bromobutide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C15 H22 Br N O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bromobutide, 2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(1-methyl-1-phenylethyl)butanamide
InChI formel InChI=1S/C15H22BrNO/c1-14(2,3)12(16)13(18)17-15(4,5)11-9-7-6-8-10-11/h6-10,12H,1-5H3,(H,17,18)
SMIL CC(C)(C)C(Br)C(=O)NC(C)(C)c1ccccc1
IUPAC navn 2-bromo-3,3-dimethyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)butanamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 312.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 311.0885 g/mol