Få mere at vide
Bromobutide 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bromobutide |
| CAS | 74712-19-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bromobutide |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C15 H22 Br N O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Bromobutide, 2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(1-methyl-1-phenylethyl)butanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22BrNO/c1-14(2,3)12(16)13(18)17-15(4,5)11-9-7-6-8-10-11/h6-10,12H,1-5H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC(C)(C)C(Br)C(=O)NC(C)(C)c1ccccc1 |
| Vis mere |