CAS RN 745783-83-9
IUPAC Navn:
1-(1-isocyanatoethyl)-4-methoxybenzene
Synonymer:
1-(1-isocyanatoethyl)-4-methoxybenzene
Molekylvægt (g/mol):
177.2
Molekylformel:
C10H11NO2
InChi Key:
WTNKKJUXEYSETC-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
COC1=CC=C(C=C1)C(C)N=C=O
1
–
1
af
1
Resultater