Få mere at vide
(S)-(-)-1-(4-methoxyphenyl)ethylisocyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439149
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439149 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15439149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20240.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 745783-83-9 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl isocyanate
CAS 745783-83-9
Molekylær formel C10H11NO2
Brydningsindeks 1.518
MDL nummer MFCD05664085
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym s---1-4-methoxyphenyl ethyl isocyanate, 1-1s-1-isocyanatoethyl-4-methoxybenzene, s-1-4-methoxyphenyl ethylisocyanate, s---1-4-methoxyphenyl ethylisocyanate, s ?-?-? ?-?1-? 4-?methoxyphenyl ?ethyl isocyanat, benzene, 1-1s-1-isocyanatoethyl-4-methoxy-9ci, s---1-3-methoxyphenyl ethyl isocyanate
InChI nøgle WTNKKJUXEYSETC-QMMMGPOBSA-N
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)OC)N=C=O
IUPAC navn 1-[(1S)-1-isocyanatoethyl]-4-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 177.203
PubChem CID 7018272
Formel vægt 177.2
Procent renhed 95%