accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNBrN

CAS RN 74420-15-8

IUPAC Navn: 3-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Synonymer: 3-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Molekylvægt (g/mol): 197.04
Molekylformel: C7H5BrN2
InChi Key: VJDGIJDCXIEXPF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CNC2=NC=CC=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater