Få mere at vide
3-Bromo-7-azaindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-7-azaindole |
| CAS | 74420-15-8 |
| Molekylær formel | C7H5BrN2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Bromo-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrN2/c8-6-4-10-7-5(6)2-1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10) |
| SMIL | Brc1c[nH]c2ncccc12 |
| IUPAC navn | 3-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.03 |
| Formel vægt | 195.9636 |