accessibility menu, dialog, popup

UserName

Br

CAS RN 7397-92-4

IUPAC Navn: 1-bromoanthracene
Synonymer: 1-bromoanthracene
Molekylvægt (g/mol): 257.13
Molekylformel: C14H9Br
InChi Key: XMWJLKOCNKJERQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater