Få mere at vide
1-Bromoanthracene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromoanthracene |
| CAS | 7397-92-4 |
| Molekylær formel | C14H9Br |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Br/c15-14-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-13(12)14/h1-9H |
| SMIL | Brc1cccc2cc3ccccc3cc12 |
| IUPAC navn | 1-bromoanthracene |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.13 |
| Formel vægt | 255.9888 |