CAS RN 7353-91-5
IUPAC Navn:
magnesium(2+) 4-(dimethylamino)benzen-1-ide bromide
Synonymer:
magnesium(2+) 4-(dimethylamino)benzen-1-ide bromide
Molekylvægt (g/mol):
224.38
Molekylformel:
C8H10BrMgN
InChi Key:
OFDIPUNYMRLSER-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Mg++].[Br-].CN(C)C1=CC=[C-]C=C1