Få mere at vide
4-(N,N-dimethyl)anilin magnesiumbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15274834 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15274834 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15274834 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450610500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7353-91-5 | C8H10BrMgN | 224.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(N, N-Dimethyl)aniline magnesium bromide
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
CAS 7353-91-5
Tæthed 0.9510g/mL
Flammepunkt −17°C
Specifik vægtfylde 0.951
Molekylær formel C8H10BrMgN
Lineær formel (CH3)2NC6H4MgBr
MDL nummer MFCD00672006
Synonym grignard reagent
Opløselighed Reacts in water
InChI nøgle OWWWKAXERYRWAU-UHFFFAOYSA-M
SMIL CN(C)C1=CC=C([Mg]Br)C=C1
IUPAC navn 4-(brommagnesio)-N,N-dimethylanilin
Molekylvægt (g/mol) 224.38
PubChem CID 10933129
Mængde 50 mL
Formel vægt 224.38
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(N,N-Dimethyl)aniline magnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.