CAS RN 7296-20-0
IUPAC Navn:
hydrogen 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline chloride
Synonymer:
hydrogen neocuproine chloride
Molekylvægt (g/mol):
244.72
Molekylformel:
C14H13ClN2
InChi Key:
QUGBNSJLQDNNPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1