Få mere at vide
Neocuproin hydrochlorid,≥ 98 % (tør basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15895318 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15895318 1 kg Plastflaske 1kg
1 options
Artikelnummer. 15895318 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J19430.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
CAS: 7296-20-0 | C14H13ClN2 | 244,722 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Neocuproine hydrochloride
CAS 7296-20-0
Assay Procent Noter Tør basis
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C14H13ClN2
MDL nummer MFCD00150062
Mængde 1 kg
Synonym neocuproine hydrochloride, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, monohydrochloride, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride, 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline hcl, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride 1:?, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrochloride 1:1, 2,9-dimethylpyridino 3,2-h quinoline, chloride, c14h12n2.clh, neocuproine hcl
InChI nøgle QUGBNSJLQDNNPK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC2=C(C=C1)C=CC3=C2N=C(C=C3)C.Cl
IUPAC navn 2,9-dimethyl-1,10-phenanthrolin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 244.722
PubChem CID 81718
Formel vægt 244,72 (Vandfri)
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver