accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNNO

CAS RN 72773-04-7

IUPAC Navn: 1H-1,2,3-benzotriazole-1-carbaldehyde
Synonymer: 1,2,3-benzotriazole-1-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol): 147.14
Molekylformel: C7H5N3O
InChi Key: DVEIDGKSJOJJJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CN1N=NC2=CC=CC=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)