missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30344519
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344519 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344519 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB207550100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde
CAS 72773-04-7
Molekylær formel C7H5N3O
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5N3O/c11-5-10-7-4-2-1-3-6(7)8-9-10/h1-5H
SMIL O=Cn1nnc2ccccc12
IUPAC navn benzotriazole-1-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 147.13
Formel vægt 147.0433
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.