accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOCH3CH3(E)

CAS RN 71617-10-2

IUPAC Navn: 3-methylbutyl (2E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate
Synonymer: neo heliopan amiloxate isoamyl P-methoxycinnamate neo heliopan E1000
Molekylvægt (g/mol): 248.32
Molekylformel: C15H20O3
InChi Key: UBNYRXMKIIGMKK-RMKNXTFCSA-N
SMILES: COC1=CC=C(\C=C\C(=O)OCCC(C)C)C=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater