Få mere at vide
Isoamyl 4-Methoxycinnamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isoamyl Methoxycinnamate |
| CAS | 71617-10-2 |
| Molekylær formel | C15 H20 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Methoxycinnamic Acid-Isoamyl Ester, 3-Methylbutyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate, 4-Methoxycinnamic acid 2-isoamyl ester, 4-Methoxycinnamic acid isoamyl ester, 4-Methoxycinnamic acid isopentyl ester, Amiloxate, E 1000, Isoamyl 4-methoxycinnamate, Isoamyl methoxycinnamate, Isoamyl p-methoxycinnamate, Isopentyl 4-methoxycinnamate, Isopentyl p-methoxycinnamate, NSC 408332, Neo Heliopan 1000, Neo Heliopan E 1000 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H20O3/c1-12(2)10-11-18-15(16)9-6-13-4-7-14(17-3)8-5-13/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3/b9-6+ |
| SMIL | COc1ccc(\C=C\C(=O)OCCC(C)C)cc1 |
| IUPAC navn | 3-methylbutyl (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.32 |
| Formel vægt | 248.1412 |