accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CHOOHOHO(E)(E)(E)(E)

CAS RN 71160-24-2

IUPAC Navn: (6E,8E,10E,14E)-5,12-dihydroxyicosa-6,8,10,14-tetraenoic acid
Synonymer: 5,12-DiHETE
Molekylvægt (g/mol): 336.47
Molekylformel: C20H32O4
InChi Key: VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJNA-N
SMILES: CCCCC\C=C\CC(O)\C=C\C=C\C=C\C(O)CCCC(O)=O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater