Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Leukotriene B4
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001454
Skift visning
Mængde:
50 μg
Artikelnummer. Mængde
30001454 50 μg
1 options
Artikelnummer. 30001454 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2307/50U
BLT1/BLT2 receptor agonist and potent chemotactic factor
Potent lipid inflammatory mediator derived from the 5-lipoxygenase pathway of arachidonic acid metabolism. Binds to BLT1 and BLT2 receptors and acts as a potent chemotactic agent and activator of leukocytes. Also displays antiviral activity towards DNA viruses and retroviruses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Leukotriene B4
CAS 71160-24-2
Mængde 50 μg
Molekylær formel C20H32O4
Formel vægt 336.47
Renhed 97%
Molekylvægt (g/mol) 336.472