CAS RN 71125-45-6
IUPAC Navn:
5-(pyrrolidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Synonymer:
5-(pyrrolidin-1-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Molekylvægt (g/mol):
170.23
Molekylformel:
C6H10N4S
InChi Key:
UWZJRWBCNZFSMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=NN=C(S1)N1CCCC1