Få mere at vide
5-pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amin, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-pyrrolidin-1-yl-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine |
| CAS | 71125-45-6 |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C6H10N4S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, tos-bb-1082, 2-amino-5-pyrrolidino-1,3,4-thiadiazole, 5-pyrrolidinyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-1-pyrrolidinyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-1-pyrrolidinyl, 5-pyrrolidin-1-yl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine |
| InChI nøgle | UWZJRWBCNZFSMS-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1CCN(C1)C2=NN=C(S2)N |
| IUPAC navn | 5-pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.234 |
| Vis mere |