accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOOOOHOHOOOHOOHHOHOOHOHOHOH

CAS RN 7085-55-4

IUPAC Navn: 2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl]-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-3-[(3,4,5-trihydroxy-6-{[(3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl)oxy]methyl}oxan-2-yl)oxy]-4H-chromen-4-one
Synonymer: troxerutin
Molekylvægt (g/mol): 742.68
Molekylformel: C33H42O19
InChi Key: IYVFNTXFRYQLRP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1OC(OCC2OC(OC3=C(OC4=CC(OCCO)=CC(O)=C4C3=O)C3=CC=C(OCCO)C(OCCO)=C3)C(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
Mængde 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Grad 
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)