missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Troxerutin, MedChemExpress
Beskrivelse
Troxerutin, also known as vitamin P4, is a tri-hydroxyethylated derivative of natural bioflavonoid rutins which can inhibit the production of reactive oxygen species (ROS) and depress ER stress-mediated NOD activation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Troxerutin |
| CAS | 7085-55-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H42O19 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Trihydroxyethylrutin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (134.65 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C1C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O3)O)O)O)O2)O)O)O)=C(C4=CC=C(OCCO)C(OCCO)=C4)OC5=CC(OCCO)=CC(O)=C15 |
| Molekylvægt (g/mol) | 742.68 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?