accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOH3CBr

CAS RN 70264-94-7

IUPAC Navn: methyl 4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate
Synonymer: methyl 4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol): 259.1
Molekylformel: C10H11BrO3
InChi Key: UXSNXOMMJXTFEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC(OC)=C(CBr)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater