Få mere at vide
Methyl 4-(Bromomethyl)-3-methoxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(Bromomethyl)-3-methoxybenzoate |
| CAS | 70264-94-7 |
| Molekylær formel | C10 H11 Br O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Methoxy-4-(bromomethyl)benzoic Acid Methyl Ester, 4-(Bromomethyl)-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 4-(2-Bromoethyl)-3-methoxybenzoate, Methyl 4-(Bromomethyl)-3-(methyloxy)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11BrO3/c1-13-9-5-7(10(12)14-2)3-4-8(9)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(CBr)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | methyl 4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.096 |
| Formel vægt | 257.989 |