accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CClBr

CAS RN 6974-77-2

IUPAC Navn: 1-bromo-3-chloro-2-methylpropane
Synonymer: 1-bromo-3-chloro-2-methylpropane
Molekylvægt (g/mol): 171.46
Molekylformel: C4H8BrCl
InChi Key: ZKDOQFPDSUOLGF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CCl)CBr
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater