missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane, TRC

Artikelnummer. 30336807
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30336807 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30336807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6825455G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-chloro-2-methylpropane
CAS 6974-77-2
Molekylær formel C4H8BrCl
Mængde 5 g
Synonym 1-Chloro-3-bromo-2-methylpropane, 2-Methyl-1-bromo-3-chloropropane, 2-Methyl-1-chloro-3-bromopropane, 3-Bromo-2-methyl-1-chloropropane, NSC 21695
InChI formel InChI=1S/C4H8BrCl/c1-4(2-5)3-6/h4H,2-3H2,1H3
SMIL BrCC(C)CCl
IUPAC navn 1-bromo-3-chloro-2-methylpropane
Molekylvægt (g/mol) 171.46
Formel vægt 169.95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.