accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3NOO

CAS RN 693-57-2

IUPAC Navn: 12-azaniumyldodecanoate
Synonymer: 12-ammoniododecanoate
Molekylvægt (g/mol): 215.34
Molekylformel: C12H25NO2
InChi Key: PBLZLIFKVPJDCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [NH3+]CCCCCCCCCCCC([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater