Få mere at vide
12-Aminolauric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 12-Aminododecanoic acid |
| CAS | 693-57-2 |
| Molekylær formel | C12 H25 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 12-Aminododecanoic acid, 12-Amindodecanoic acid, 12-Aminolauric acid, ADA, λ-Aminolauric acid, ω-Aminododecanoic acid, ω-Aminolauric acid, Dodecanoic acid, 12-amino-, 12-Aminododecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25NO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11,13H2,(H,14,15) |
| SMIL | NCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 12-aminododecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.33 |
| Formel vægt | 215.1885 |