accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSCl

CAS RN 693-07-2

IUPAC Navn: 1-chloro-2-(ethylsulfanyl)ethane
Synonymer: 2-chloroethyl ethyl sulfide
Molekylvægt (g/mol): 124.63
Molekylformel: C4H9ClS
InChi Key: GBNVXYXIRHSYEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCSCCCl
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater