Få mere at vide
2-Chloroethyl Ethyl Sulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroethyl Ethyl Sulfide |
| CAS | 693-07-2 |
| Molekylær formel | C4H9ClS |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-(ethylsulfanyl)ethane, 1-Chloro-2-(ethylthio)ethane, 2-(Ethylthio)chloroethane, 2-Chlorodiethyl Sulfide, 2-Chloroethyl Ethyl Thioether, 2-Ethylthioethyl Chloride, Ethyl 2-Chloroethyl Sulfide, H-MG, Half-sulfur Mustard, NSC 10977 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9ClS/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCSCCCl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-ethylsulfanylethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.63 |