CAS RN 68685-55-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
rac-Parconazole Oxalate, TRC
CAS: 68685-55-2 Molekylær formel: C17 H16 Cl2 N2 O3 . C2 H2 O4 Molekylvægt (g/mol): 457.261 Synonym: 1-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-[(2-propyn-1-yloxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-imidazole Ethanedioate,cis-(±)-1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-[(2-propynyloxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-imidazole,cis-1-[[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-[(2-propynyloxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-imidazole Ethanedioate; IUPAC navn: 1-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-4-(prop-2-ynoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]imidazole;oxalic acid SMIL: OC(=O)C(=O)O.Clc1ccc(c(Cl)c1)[C@@]2(Cn3ccnc3)OC[C@H](COCC#C)O2