CAS RN 68263-02-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
6Beta-Hydroxy-21-oic Triamcinolone Acetonide, TRC
CAS: 68263-02-5 Molekylær formel: C24 H29 F O8 Molekylvægt (g/mol): 464.48 Synonym: (6β,11β,16α)-9-Fluoro-6,11-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-oic Acid,6β-Hydroxy-21-oic Triamcinolone Acetonide SMIL: CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)C(=O)O