CAS RN 681441-17-8
IUPAC Navn:
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Synonymer:
4-(4-bromopyrazol-1-yl)aniline
Molekylvægt (g/mol):
238.09
Molekylformel:
C9H8BrN3
InChi Key:
HCCGFLDVFPCSOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC=C(C=C1)N1C=C(Br)C=N1